SML1141
Solasodine
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
(-)-Solasodine, (3β,22α,25R)-Spirosol-5-en-3-ol, NSC 178260, NSC 179187, Purapuridine, Solancarpidine, Solasod-5-en-3β-ol, Solasod-5-en-3β-ol (7CI,8CI), Solasodin
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -88 to -98°, c = 0.2 in methanol
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@@H]1[C@]2(NC[C@H](C)CC2)O[C@@]3([H])C[C@@]4([H])[C@]5([H])CC=C6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@@]5([H])CC[C@]4(C)[C@]31[H]
InChI
1S/C27H43NO2/c1-16-7-12-27(28-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(29)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4/h5,16-17,19-24,28-29H,6-15H2,1-4H3/t16-,17+,19+,20-,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Clé InChI
KWVISVAMQJWJSZ-VKROHFNGSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research