SML0796
HI-TOPK-032
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(12-Cyanindolizino[2,3-b]quinoxalin-2-yl)-2-thiophenecarboxamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
orange to dark red
Solubilité
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C20H11N5OS/c21-11-13-16-10-12(22-20(26)17-6-3-9-27-17)7-8-25(16)19-18(13)23-14-4-1-2-5-15(14)24-19/h1-10H,(H,22,26)
Clé InChI
BCSBXWKRZUPFHW-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable