SML0508
Pentostatin
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
(8R)-3-(2-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-3,4,7,8-tetrahydroimidazo[4,5-d][1,3]diazepin-8-ol, 2′-dCF, DCF, Deoxycoformycin
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D +70 to +80°, c = 1 in H2O
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 10 mg/mL, clear
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)n2cnc3[C@H](O)CN=CNc23
InChI
1S/C11H16N4O4/c16-3-8-6(17)1-9(19-8)15-5-14-10-7(18)2-12-4-13-11(10)15/h4-9,16-18H,1-3H2,(H,12,13)/t6-,7+,8+,9+/m0/s1
Clé InChI
FPVKHBSQESCIEP-JQCXWYLXSA-N
Informations sur le gène
human ... ADA(100)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
We offers many products related to adenosine receptors for your research needs.
We offers many products related to adenosine receptors for your research needs.
We offers many products related to adenosine receptors for your research needs.
We offers many products related to adenosine receptors for your research needs.