SML0356
Etonogestrel
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(17α)-13-Ethyl-17-hydroxy-11-methylene-18,19-dinorpregn-4-en-20-yn-3-one, 3-Keto-desogestrel, 3-Oxo-desogestrel
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D +80 to +95°, c = 1 (CHCl3)
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: >5 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC[C@]12CC(=C)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
InChI
1S/C22H28O2/c1-4-21-13-14(3)20-17-9-7-16(23)12-15(17)6-8-18(20)19(21)10-11-22(21,24)5-2/h2,12,17-20,24H,3-4,6-11,13H2,1H3/t17-,18-,19-,20+,21-,22-/m0/s1
Clé InChI
GCKFUYQCUCGESZ-BPIQYHPVSA-N
Informations sur le gène
human ... PGR(5241)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.