Principaux documents
SMB00210
Sigma-Aldrich
Mearnsitrin
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H22O12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
478.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COc1c(O)cc(cc1O)C2=C(O[C@@H]3O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)c4c(O)cc(O)cc4O2
InChI
1S/C22H22O12/c1-7-15(27)17(29)18(30)22(32-7)34-21-16(28)14-10(24)5-9(23)6-13(14)33-19(21)8-3-11(25)20(31-2)12(26)4-8/h3-7,15,17-18,22-27,29-30H,1-2H3/t7-,15-,17+,18+,22-/m0/s1
Clé InChI
NAQNISJXKDSYJD-DHWIRCOFSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable