Principaux documents
SMB00150
Sigma-Aldrich
2,4-dihydroxyheptadec-16-enyl acetate
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H36O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.49
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)OC[C@@H](O)C[C@@H](O)CCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C19H36O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18(21)15-19(22)16-23-17(2)20/h3,18-19,21-22H,1,4-16H2,2H3/t18-,19-/m0/s1
Clé InChI
NLBYRERHXBTBBR-OALUTQOASA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable