SBR00067
Rifampicin Water Soluble
solubility: 50 mg/mL in water, freely soluble
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Activité spécifique
(Antibacterial)
Solubilité
water: freely soluble 50 mg/mL
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
viruses
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mode of Action: Inhibits initiation of RNA synthesis by binding to β-subunit of RNA polymerase. Inhibits the assembly of DNA and protein into mature virus particles.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable