SAB5702276
Anti-FITC/5-FAM/6-FAM Antibody, clone 6V10D5, Rabbit Monoclonal
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
6V10D5, monoclonal
Forme
liquid
Concentration
1.00 mg/mL
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Immunogène
FITC
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
ELISA, WB
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3