SAB5702248
Anti-Folate Binding Protein(FBP) / FOLR1 Antibody, clone 3J6W3, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
FOLR1,FBP,FOLR
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
3J6W3, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
38 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
0.93 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:1000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MAQRMTTQLLLLLVWVAVVGEAQTRIAWARTELLNVCMNAKHHKEKPGPEDKLHEQCRPWRKNACCSTNTSQEAHKDVSYLYRFNWNHCGEMAPACKRHF
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FOLR1(2348)
Description générale
Immunogène
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3