SAB5702193
Anti-PGC1α/β Antibody, clone 5K0F4, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
LEM6,PGC-1(alpha),PGC-1alpha,PGC-1v,PGC1,PGC1A,PPARGC1,ERRL1,PERC,PGC-1(beta),PGC1B
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
5K0F4, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
113 kDa
Espèces réactives
rat, mouse
Concentration
2 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
VFGEIEECTVNLRDDGDSYGFITYRYTCDAFAALENGYTLRRSNETDFELYFCGRKQFFKSNYADLDSNSDDFDPASTKSKYDSLDFDSLLKEAQRSLRR
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PGC1α(10891)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1