Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
SAB5701074
Sigma-Aldrich
Anti-CDC20 antibody produced in rabbit
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
2.29 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDC20(991)
Description générale
CDC20 appears to act as a regulatory protein interacting with several other proteins at multiple points in the cell cycle. It is required for two microtubule-dependent processes, nuclear movement prior to anaphase and chromosome separation.
Immunogène
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-270 of human CDC20 (NP_001246.2).
Forme physique
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable