SAB5600229
Anti-Acetyl-Histone H3 (Lys36) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM154, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
H3K36ac, Histone H3 (acetyl K36)
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM154, monoclonal
recombinant monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
vertebrates
Technique(s)
ELISA: 0.2-1 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
multiplexing: 0.1-0.5 μg/mL
western blot: 0.5— 2 μg/mL
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
acetylation (Lys36)
Informations sur le gène
human ... H3C1(8350)
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable