SAB4300571
Anti-MAP1LC3A antibody
rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
Anti-LC3 antibody produced in rabbit, Anti-LC3A antibody produced in rabbit, Anti-MAP1ALC3 antibody produced in rabbit, Anti-MAP1BLC3 antibody produced in rabbit, Anti-microtubule-associated protein 1 light chain 3 alpha antibody produced in rabbit
About This Item
Produits recommandés
product name
Anti-MAP1LC3A antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~16 kDa
~18 kDa
Espèces réactives
rat, human, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(R-P-F-K-Q)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAP1LC3A(84557)
Catégories apparentées
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable