SAB4300464
Anti-Amyloid Precursor Protein (APP) Antibody
rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
Anti-AAA antibody produced in rabbit, Anti-ABETA antibody produced in rabbit, Anti-ABPP antibody produced in rabbit, Anti-AD1 antibody produced in rabbit, Anti-amyloid beta (A4) precursor protein antibody produced in rabbit
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-APP (Ab-668) antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
100-140 kDa
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
( A-V-T-P-E)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... APP(351)
Description générale
Immunogène
Application
- immunohistochemistry
- immunolabeling
- western blotting
- immunoprecipitation
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable