SAB4200840
Anti-Pro LC3C antibody, Mouse monoclonal
clone BTY-1, purified from hybridoma cell culture Affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Autophagy-related protein LC3 C, Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 C, MAP1 light chain 3-like protein 3, MAP1A/MAP1B LC3 C, MAP1A/MAP1B light chain 3 C, Microtubule-associated protein 1 light chain 3 gamma, Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3C
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BTY-1, monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells overexpressing human LC3C
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAP1LC3C(440738)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable