SAB4200809
Anti-Epidermal Growth Factor (EGF) Receptor, Mouse monoclonal
clone 29.1, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
EGFR, Proto-oncogene c-ErbB-1, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
29.1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~170 kDa
Espèces réactives
human, bovine, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using human epidermoid carcinoma A431 cell line extract.
immunofluorescence: 2-4 μg/mL using human epidermoid carcinoma A431 cells.
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EGFR(1956)
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable