SAB4200717
Anti-Troponin T antibody, Mouse monoclonal
clone JLT-12, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-TNNT1, Anti-TNNT2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
JLT-12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~38 kDa
Espèces réactives
rat, human, mouse, bovine, rabbit, goat
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using rat skeletal muscle extract
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human skeletal muscle sections
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TNNT1(7138)
Description générale
Immunogène
Application
- Anti-Troponin T antibody, Mouse monoclonal has been used in:
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable