SAB4200575
Anti-SLC40A1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonyme(s) :
Ferroportin-1(FPN1), HFE4, IREG1, MST079, MSTP079, MTP1, SLC11A3, solute carrier family 40 (iron-regulated transporter) member 1,
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~60 kDa
Espèces réactives
rat, human
Technique(s)
immunoblotting: 1:1,000-1:2,000 using rat kidney extracts (S1 fraction)
immunohistochemistry: 1:50-1:100 using formalin-fixed paraffin-embedded human duodenum
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC40A1(30061)
rat ... Slc40a1(170840)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable