SAB4200537
Anti-Claudin-5 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-AWAL, Anti-BEC1, Anti-CLDN5, Anti-CPETRL1, Anti-TMVCF
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~23 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded human heart
western blot: 1-2 μg/mL using extracts of OVCAR-3 cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CLDN5(7122)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable