SAB4200230
Anti-DPP4/CD26 antibody, Mouse monoclonal
clone A6H, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-ADABP, Monoclonal Anti-ADCP2, Monoclonal Anti-DPPIV, Monoclonal Anti-TP103, Monoclonal Anti-dipeptidyl-peptidase 4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
A6H, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
~4.0 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 20-40 μg/mL using methanol/acetone fixed HT-29 cells
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DPP4(1803)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
- enzyme linked immuno sorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- flow cytometry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable