SAB4200173
Anti-Rab18 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-RAB18LI1, Anti-ras-related protein Rab-18
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~23 kDa (an additional band at ∼43 kDa may appear in some extract preparations)
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of human PC3 cells
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using rat NRK cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of mouse MM3MG cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RAB18(22931)
mouse ... Rab18(19330)
rat ... Rab18(307039)
Catégories apparentées
Description générale
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable