SAB3500623
Anti-APOA4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Poids mol.
40 kDa
Espèces réactives
human, chicken
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... APOA4(337)
Catégories apparentées
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Liaison
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable