SAB2702145
Monoclonal Anti-ESR2 antibody produced in mouse
Synonyme(s) :
ESRB, ESTRB, Erb, NR3A2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
14C8
monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
58-60 kDa
Espèces réactives
mouse, human, monkey
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
ChIP: suitable
dot blot: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 1:1000-1:10000
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ESR2(2100)
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable