SAB1412808
Monoclonal Anti-TRAK1 antibody produced in mouse
clone 1C5, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-OIP106
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C5, monoclonal
Poids mol.
antigen 36.85 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TRAK1(22906)
Immunogène
Sequence
MSLRDKGGEEECFEYDCQDEERKPTHRQHDTQDLLEEVLCAERVGQMTKTYNDIDAVTRLLEEKERDLELAARIGQSLLKKNKTLTERNELLEEQVEHIRE
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable