Key Documents
SAB1410874
Sigma-Aldrich
Anti-NEUROG3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Atoh5, Math4B, bHLHa7, ngn3
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 23 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NEUROG3(50674)
Description générale
Neurogenin-3 (NEUROG3) is expressed in endocrine progenitor cells and is required for endocrine cell development in the pancreas and intestine (Wang et al., 2006 [PubMed 16855267]). It belongs to a family of basic helix-loop-helix transcription factors involved in the determination of neural precursor cells in the neuroectoderm (Gradwohl et al., 2000 [PubMed 10677506]).[supplied by OMIM
Immunogène
NEUROG3 (AAH74938.1, 1 a.a. ~ 214 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTPQPSGAPTVQVTRETERSFPRASEDEVTCPTSAPPSPTRTRGNCAEAEEGGCRGAPRKLRARRGGRSRPKSELALSKQRRSRRKKANDRERNRMHNLNSALDALRGVLPTFPDDAKLTKIETLRFAHNYIWALTQTLRIADHSLYALEPPAPHCGELGSPGGSPGDWGSLYSPVSQAGSLSPAASLEERPGLLGATSSACLSPGSLAFSDFL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable