Principaux documents
SAB1410807
Sigma-Aldrich
Anti-MYCL1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
LMYC, MYCL, bHLHe38
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 21.8 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYCL1(4610)
Catégories apparentées
Immunogène
MYCL1 (NP_005367.1, 1 a.a. ~ 206 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDYDSYQHYFYDYDCGEDFYRSTAPSEDIWKKFELVPSPPTSPPWGLGPGAGDPAPGIGPPEPWPGGCTGDEAESRGHSKGWGRNYASIIRRDCMWSGFSARERLERAVSDRLAPGAPRGNPPKASAAPDCTPSLEAGNPAPAAPCPLGEPKTQACSGSESPSDSGKDLPEPSKRGPPHGWPKLCPCLRSGIGSSQALGPSPPLFG
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Hongnan Jiang et al.
Oncology reports, 48(5) (2022-10-01)
The present study aimed to investigate the underlying regulatory mechanism of MYCL proto‑oncogene (MYCL) in triple‑negative breast cancer (TNBC) progression. In vitro experiments were performed to confirm the functional roles of MYCL in TNBC, and its effects on the JAK/STAT3 pathway