SAB1409660
Monoclonal Anti-SH3GL2 antibody produced in mouse
clone 2C4, ascites fluid, solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2C4, monoclonal
Forme
solution
Poids mol.
antigen 56.43 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SH3GL2(6456)
Catégories apparentées
Immunogène
Sequence
MSVAGLKKQFHKATQKVSEKVGGAEGTKLDDDFKEMERKVDVTSRAVMEIMTKTIEYLQPNPASRAKLSMINTMSKIRGQGKGPGYPQAEALLAEAMLKFGRELGDDCNFGPALGEVGEAMRELSEVKDSLDIEVKQNFIDPLQNLHDKDLREIQHHLKKLEGRRLDFDYKKERQGKIPDEELHQALEKFDESKEIAESSMFNLLEMDIEQVSQLSALVQAQLEYHKQAVQILQQVTVRLEERIRQASSQPRREYQPKPRMSLEFPTGDSTQPNGGLSH
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable