SAB1409108
Monoclonal Anti-GFRA1 antibody produced in mouse
clone 4G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
GDNFR, GDNFRA, GFR-ALPHA-1, MGC23045, RET1L, RETL1, TRNR1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4G3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 35.31 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GFRA1(2674)
Description générale
Immunogène
Sequence
ASDQCLKEQSCSTKYRTLRQCVAGKETNFSLASGLEAKDECRSAMEALKQKSLYNCRCKRGMKKEKNCLRIYWSMYQSLQGNDLLEDS
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable