SAB1400980
Anti-PPP2R3C antibody produced in mouse
whole antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
C14orf10, FLJ20644, G4-1, G5pr
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
whole antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PPP2R3C(55012)
Description générale
Immunogène
Sequence
MDWKEVLRRRLATPNTCPNKKKSEQELKDEEMDLFTKYYSEWKGGRKNTNEFYKTIPRFYYRLPAEDEVLLQKLREESRAVFLQRKSRELLDNEELQNLWFLLDKHQTPPMIGEEAMINYENFLKVGEKAGAKCKQFFTAKVFAKLLHTDSYGRISIMQFFNYVMRKVWLHQTRIGLSLYDVAGQGYLRESDLENYILELIPTLPQLDGLEKSFYSFYVCTAVRKFFFFLDPLRTGKIKIQDILACSFLDDLLELRDEELSKESQETNWFSAPSALRVYGQYLNLDKDHNGMLSKEELSRYGTATMTNVFLDRVFQECLTYDGEMDYKTYLDFVLALENRKEPAALQYIFKLLDIENKGYLNVFSLNYFFRAIQELMKIHGQDPVSFQDVKDEIFDMVKPKDPLKISLQDLINSNQGDTVTTILIDLNGFWTYENREALVANDSENSADLDDT
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable