Principaux documents
SAB1400872
Sigma-Aldrich
Anti-ENTPD8 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-GLSR2492, Anti-NTPDase-8, Anti-UNQ2492
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ENTPD8(377841)
Catégories apparentées
Immunogène
ENTPD8 (AAI46510.1, 1 a.a. ~ 458 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGLSRKEQVFLALLGASGVSGLTALILLLVEATSVLLPTDIKFGIVFDAGSSHTSLFLYQWLANKENGTGVVSQALACQVEGPGISSYTSNAAQAGESLQGCLEEALVLIPEAQHRKTPTFLGATAGMRLLSRKNSSQARDIFAAVTQVLGRSPVDFWGAELLAGQAEGAFGWITVNYGLGTLVKYSFTGEWIQPPEEMLVGALDMGGASTQITFVPGGPILDKSTQADFRLYGSDYSVYTHSYLCFGRDQMLSRLLVGLVQSRPAALLRHPCYLSGYQTTLALGPLYESPCVHATPPLSLPQNLTVEGTGNPGACVSAIRELFNFSSCQGQEDCAFDGVYQPPLRGQFYVEASYPGQDRWLRDYCASGLYILTLLHEGYGFSEETWPSLEFRKQAGGVDIGWTLGYMLNLTGMIPADAPAQWRAESYGVWVAKVVFMVLALVAVVGAALVQLFWLQD
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable