SAB1303199
ANTI-COL17A1 (CENTER) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
120 kDa linear IgA dermatosis antigen, 120 kDa linear IgA disease antigen, 180 kDa bullous pemphigoid antigen 2, 97 kDa LAD antigen, 97 kDa linear IgA bullous dermatosis antigen, 97 kDa linear IgA disease antigen, 97-LAD, BP180, BPAG2, Bullous pemphigoid antigen 2, COL17A1, Collagen alpha-1(XVII) chain, LABD97, LAD-1, Linear IgA bullous disease antigen of 97 kDa, Linear IgA disease antigen 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
150419 Da
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:250-1:500
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... COL17A1(1308)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable