S9692
SU 6656
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2,3-Dihydro-N,N-dimethyl-2-oxo-3-[(4,5,6,7-tetrahydro-1H-indol-2-yl)methylene]-1H-indole-5-sulfonamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
protect from light
under inert gas
Couleur
orange-brown
Solubilité
DMSO: 12 mg/mL (orange solution)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CN(C)S(=O)(=O)c1ccc2NC(=O)C(=C/c3cc4CCCCc4[nH]3)\c2c1
InChI
1S/C19H21N3O3S/c1-22(2)26(24,25)14-7-8-18-15(11-14)16(19(23)21-18)10-13-9-12-5-3-4-6-17(12)20-13/h7-11,20H,3-6H2,1-2H3,(H,21,23)/b16-10-
Clé InChI
LOGJQOUIVKBFGH-YBEGLDIGSA-N
Informations sur le gène
human ... SRC(6714)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology