S7570
SGK2 Active human
≥75% (SDS-PAGE), aqueous glycerol solution, recombinant, expressed in E. coli
Synonyme(s) :
Serum/Glucocorticoid-Regulated Kinase 2
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Essai
≥75% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous glycerol solution
Activité spécifique
100 units/mg protein (Bradford)
Poids mol.
protein apparent mol wt ~66 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... SGK2(10110)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable