Key Documents
S6945
Sigma-Aldrich
Anti-Semaphorin 6A antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-Sema 6A
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
goat
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: 0.5-1 μg/mL using rhSema6A
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using rhSema6A
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SEMA6A(57556)
Spécificité
This antibody shows ~40% cross-reactivity with recombinant mouse Sema6A.
Immunogène
purified NS0-derived, recombinant human semaphorin 6A (Sema6A) extracellular domain.
Forme physique
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline with 5% trehalose.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable