S6657
Superdex®
Superdex®75 Prep Grade
Synonyme(s) :
Superdex Resin
Forme
suspension (20% aqueous ethanol)
Technique(s)
protein array: suitable
Matrice
cross-linked agarose
Taille des particules
24-44 μm
Dimension de pores
3-70 kDa MW range (proteins)
500-30,000 Da MW range (dextrans)
Plage de pH de fonctionnement
1-14(short term)
3-12(long term)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
104.0 °F
Point d'éclair (°C)
40 °C