S5576
SKA-31
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Naphtho[1,2-d]thiazol-2-ylamine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: ≥30 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Nc1nc2c(ccc3ccccc23)s1
InChI
1S/C11H8N2S/c12-11-13-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)14-11/h1-6H,(H2,12,13)
Clé InChI
FECQXVPRUCCUIL-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Cet article | SML2206 | SML2194 | C199 |
---|---|---|---|
solid | powder | powder | solid |
−20°C | 2-8°C | −20°C | room temp |
DMSO: ≥30 mg/mL | DMSO: 2 mg/mL, clear | DMSO: 2 mg/mL, clear | DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble |
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Besoin d'un modèle de COA ?
Ceci est un modèle de certificat d'analyse (COA pour Certificate of Analysis) et peut ne pas être représentatif d'un lot récemment fabriqué de ce produit spécifique.