S5295
SITE+3 Liquid Media Supplement (100×)
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
100× Media Supplement, Liquid Media Supplement
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile-filtered
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Composants
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable