S4027
Sulfoxyethyl cellulose Fast Flow
fibers
Synonyme(s) :
Sulfoxyethyl cellulose
About This Item
Produits recommandés
Forme
fibers
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable