RAB0385
Atrial Natriuretic Peptide EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Synonyme(s) :
Natriuretic peptides A, Prepronatriodilatin, ANP
About This Item
Produits recommandés
Espèces réactives
mouse, human, rat
Conditionnement
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Technique(s)
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
Entrée
sample type serum
sample type cell lysate
sample type plasma
sample type culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.02 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 pg/mL
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... NPPA(4878)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Atrial Natriuretic Peptide EIA Kit has been used to measure ANP levels in diabetes mellitus patients.
Actions biochimiques/physiologiques
Composants de kit également disponibles séparément
- RABHRP3HRP-StreptavidinFDS
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials