R8016
Unwire™ full racks, polyketone
Holds 72 x 16-mm tubes, blue
Synonyme(s) :
moulded rack, test tube rack
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyketone
Caractéristiques
Holds 72 x 16-mm tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene® 5970-0316
L × l × H
248 mm × 127 mm × 70 mm
Couleur
blue