R1013
Nalgene® CryoBox™
9 × 9 Array For 5.0 mL vials
Synonyme(s) :
cryovial storage box, freezer storage
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polycarbonate
Caractéristiques
Holds 81 x 5 mL vials
Conditionnement
pack of 4 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene® 5027-0909
Technique(s)
cryopreservation: suitable
L × l × H
5 1/4 in. × 5 1/4 in. × 3 3/4 in.
Taille
133x133x52 mm