Q3001
Quercitrin hydrate
≥78%
Synonyme(s) :
Quercetin-3-O-rhamnoside
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥78%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]O[H].C[C@@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H20O11.H2O/c1-7-15(26)17(28)18(29)21(30-7)32-20-16(27)14-12(25)5-9(22)6-13(14)31-19(20)8-2-3-10(23)11(24)4-8;/h2-7,15,17-18,21-26,28-29H,1H3;1H2/t7-,15-,17+,18+,21-;/m0./s1
Clé InChI
UGZLJOKGLBVBHF-IKGPWECESA-N
Catégories apparentées
Application
- Antioxidant and antimicrobial properties of Quercitrin hydrate: Research has identified Quercitrin hydrate in Chilean berry Ugni molinae extracts, noting its potent antioxidant and antimicrobial activities, which could have applications in food preservation and health promotion (López de Dicastillo et al., 2017).
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable