Key Documents
PZ0417
Sigma-Aldrich
PF-06752469
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
6-((3S,4S)-3,4-Dihydroxypyrrolidin-1-yl)-2-((S)-3-hydroxy-3-methylpyrrolidin-1-yl)-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile, 6-[(3S,4S)-3,4-Dihydroxy-1-pyrrolidinyl]-2-[(3S)-3-hydroxy-3-methyl-1-pyrrolidinyl]-4-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarbonitrile, KHK-IN-2, PF 06752469, PF 675, PF 6752469, PF-675, PF-6752469, PF06752469, PF675, PF6752469
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H19F3N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
PF-06752469 (PF-6752469) is an orally active, non-cytotoxic (300 μM, HepG2), potent and selective ketohexokinase (KHK) inhibitor (human KHK-A/C IC50 = 390/450 nM; rat KHK IC50 = 340 nM) with no significant activity against a broad panel of transporters, receptors, ion channels, and enzymes, including hERG and human CYP450s. PF-06752469 prevents fructose administration-induced fructose 1-phosphate (F1P) upregulation (hepatic/renal ED50 = 15.7/30.0 mg/kg p.o. 2 min prior to 500 mg fructose/10 mL/kg i.v. in rats) by inhibiting KHK-mediated fructose metabolism in vivo.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable