Documents
PZ0333
Sigma-Aldrich
PF-06412154 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[4-[(1R)-1-[(3-Methyl-2-quinolinyl)amino]butyl]benzoyl]-β-alanine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H27N3O3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
441.95
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[H]Cl.OC(CCNC(C1=CC=C([C@H](NC2=C(C)C=C(C=CC=C3)C3=N2)CCC)C=C1)=O)=O
InChI
1S/C24H27N3O3.ClH/c1-3-6-20(26-23-16(2)15-19-7-4-5-8-21(19)27-23)17-9-11-18(12-10-17)24(30)25-14-13-22(28)29;/h4-5,7-12,15,20H,3,6,13-14H2,1-2H3,(H,25,30)(H,26,27)(H,28,29);1H/t20-;/m1./s1
Clé InChI
BTOHFLWOXYLUQK-VEIFNGETSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
PF-06412154 hydrochloride is a glucagon receptor antagonist.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable