PZ0190
Avasimibe
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
CI-1011; PD 148515; [[2,4,6-tris(1-methylethyl)phenyl]acetyl]-, 2,6-bis(1-methylethyl)phenyl ester] sulfamic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to tan
Solubilité
DMSO: ≥40 mg/mL
Maladie(s) pertinente(s)
Alzheimer′s disease; cardiovascular diseases
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CC(C)c1cc(C(C)C)c(CC(=O)NS(=O)(=O)Oc2c(cccc2C(C)C)C(C)C)c(c1)C(C)C
InChI
1S/C29H43NO4S/c1-17(2)22-14-25(20(7)8)27(26(15-22)21(9)10)16-28(31)30-35(32,33)34-29-23(18(3)4)12-11-13-24(29)19(5)6/h11-15,17-21H,16H2,1-10H3,(H,30,31)
Clé InChI
PTQXTEKSNBVPQJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research