Principaux documents
PZ0108
Sigma-Aldrich
CP-335963
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-Chloro-6,7-bis(2-methoxyethoxy)-quinazoline, PF-508367
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H17ClN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.75
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: ≥20 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
COCCOc1cc2ncnc(Cl)c2cc1OCCOC
InChI
1S/C14H17ClN2O4/c1-18-3-5-20-12-7-10-11(16-9-17-14(10)15)8-13(12)21-6-4-19-2/h7-9H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
ZPJLDMNVDPGZIU-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
CP-335963 is an aurora 2 kinase inhibitor, PDGF inhibitor, and anti-proliferative.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable