PLA0178
Rabbit anti-p16INK4a Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
ARF, CDK4 inhibitor p16-INK4, CDK4I, CDKN2, CMM2, INK4, INK4a, MLM, MTS-1, MTS1, TP16, alternative reading frame, cell cycle negative regulator beta, cyclin-dependent kinase 4 inhibitor A, cyclin-dependent kinase inhibitor 2A (melanoma; p16; inhibits CDK4), multiple tumor suppressor 1, p14, p14ARF, p16, p16-INK4, p16INK4a, p19, p19Arf
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Espèces réactives
human
Concentration
0.2 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:100-1:500
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Numéro d'accès
AAA92554.1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rabbit ... p16INK4a(1029)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable