PLA0163
Rabbit anti-ATRX Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
ATP-dependent helicase ATRX, ATR2, DNA dependent ATPase and helicase, JMS, Juberg-Marsidi syndrome, MRX52, MRXHF1, RAD54, RAD54 homolog (S. cerevisiae), RAD54L, SFM1, SHS, X-linked, X-linked 52, X-linked helicase II, X-linked nuclear protein, XH2, XNP, ZNF-HX, Zinc finger helicase, alpha thalassemia/mental retardation syndrome X-linked (RAD54 (S. cerevisiae) homolog), alpha thalassemia/mental retardation syndrome X-linked (RAD54 homolog. S. cerevisiae), helicase 2, mental retardation
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Qualité
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:500-1:2,000
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:1,000-1:5,000
Numéro d'accès
NP_000480.2
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
rabbit ... ATRX(546)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable