Principaux documents
P7481
Scienceware® Easyplate petri dish transport carrier
Holds 14 in. plates, natural
Synonyme(s) :
plate rack
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
polycarbonate (autoclavable)
Caractéristiques
Holds 14 in. plates
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F18982-0014
Hauteur
37 cm (14.5 in.)
Couleur
natural
Compatibilité
for use with Petri Dishes
Application
Increase workspace and efficiently transport petri dishes with the Easyplate. The Easyplate eliminates a "balancing act" of petri dishes and enables you to transport petri dishes rapidly and orderly.
Compatibilité
Elastic holding devices keep the dishes in place. Write-on labels are provided for critical sample identification.
Informations légales
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1