P6993
Protein Phosphatase 2A1 bovine
≥1500 units/mg protein
Synonyme(s) :
PPA2A1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine
Niveau de qualité
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
solution
Activité spécifique
≥1500 units/mg protein
Poids mol.
192 kDa
Conditionnement
vial of 1 μg
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable